Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader™ Indsæt systemmikroplader - 6-brønds specialiseret plade
Artikelnummer. 15233373 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Overfladebehandling:
cellGrade plus
pureGrade S
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Overfladebehandling unitSize
15233373 pureGrade S Pakke med 10
15630647 cellGrade plus Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15233373 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 782881
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
6-brønds specialiseret plade
  • Klarhed
  • Fås med pureGrade™ S og cellGrade™ plus overflade
  • Fire brønde forbundet som én stor, aflang brønd, forsynet med strimmel af 4 indsatser
  • Styrekamme for perfekt indsatspasning
  • Designede fødeporte til nemme medieskift, velegnet til robotteknologi/automatisering
  • 10 plader/Pk. (Individuelt pakket med låg)
Applikationer:
3D vævskultur
Overholdelse
ANSI/SLAS standard 1 og 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukning inkluderet Yes
Bund form Flat
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Farve Transparent
Kulturområde 855 mm2
Materiale Polystyrene
Sterilitet Steril
Overfladebehandling pureGrade S
Type Cellekulturindsatssystem
Nå tælle 6
Til brug med (applikation) 3D vævskultur
Til brug med (udstyr) Indsæt system
Højde (metrisk) 19.5 mm