Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisprøjter
- Manuelle gastætte sprøjter
- Hamilton™ Gastæt Microliter™ Sprøjter: RN-terminering, ingen nål inkluderet
Hamilton™ Gastæt Microliter™ Sprøjter: RN-terminering, ingen nål inkluderet
Artikelnummer. 10737453
Skift visning
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Model-:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1810 RN
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
Pakningsstørrelse:
Hver
18 product options available for selection
| Artikelnummer. | Volumen (metrisk) | Model- | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10737453 | 50μ l | 1805 | Hver |
| 10335772 | 500 μl | 1750 | Hver |
| 10759594 | 250μ L | 1725 | Hver |
| 10079742 | 100μ l | 710 | Hver |
| 10476323 | 250μ L | 725 | Hver |
| 11577864 | 500 μl | 750 | Hver |
| 10374923 | 10μ l | 701 | Hver |
| 11517624 | 25μ L | 702 | Hver |
| 10438353 | 50μ l | 705 | Hver |
| 10018132 | 10 ml | 1010 | Hver |
| 10445112 | 5 ml | 1005 | Hver |
| 11562515 | 250μ L | 1825 | Hver |
| 10152702 | 1 ml | 1001 | Hver |
| 10070892 | 2,5 ml | 1002 | Hver |
| 10049492 | 25μ L | 1802 | Hver |
| 10523765 | 100μ l | 1810 RN | Hver |
| 10080234 | 10μ l | 1801 RN | Hver |
| 10444805 | 5μ L | 75RN | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10737453
Leverandør
Hamilton™
Leverandørnr.
766101
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- PTFE-belægning fra punktet til 0,75 tommer.
- Til dispensering af både væsker og gasser
- Præcisionsbearbejdet polymer stempelspids, der skaber lækagefri tætning
Fås som erstatningsnål til montering i standard sprøjte med aftagelig nål (RN); Nåle sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Nålemåler | 26s G |
| Model- | 1805 |
| Volumen (metrisk) | 50μ l |