Få mere at vide
Hamilton™ Gastæt Microliter™ Sprøjter: RN-terminering, ingen nål inkluderet
Artikelnummer. 10152702
Skift visning
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Model-:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1810 RN
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
Pakningsstørrelse:
Hver
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Model- Pakningsstørrelse
10152702 1 ml 1001 Hver
10335772 500 μl 1750 Hver
10759594 250μ L 1725 Hver
10079742 100μ l 710 Hver
10476323 250μ L 725 Hver
11577864 500 μl 750 Hver
10374923 10μ l 701 Hver
11517624 25μ L 702 Hver
10438353 50μ l 705 Hver
10018132 10 ml 1010 Hver
10445112 5 ml 1005 Hver
11562515 250μ L 1825 Hver
10070892 2,5 ml 1002 Hver
10737453 50μ l 1805 Hver
10049492 25μ L 1802 Hver
10523765 100μ l 1810 RN Hver
10080234 10μ l 1801 RN Hver
10444805 5μ L 75RN Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 10152702 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 764901
Spar op til 60 % på essentielle produkter til kontrakttest
Brug rabatkode 28025
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
  • PTFE-belægning fra punktet til 0,75 tommer.
  • Til dispensering af både væsker og gasser
  • Præcisionsbearbejdet polymer stempelspids, der skaber lækagefri tætning
Fås som erstatningsnål til montering i standard sprøjte med aftagelig nål (RN); Nåle sælges separat
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Gastæt
Nålemåler 22 G
Diameter (engelsk) Indre 0,181 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,355 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 4.61 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 9.02 mm
Model- 1001
Volumen (metrisk) 1 ml
Tilslutningstype Aftagelig