Få mere at vide
Hamilton™ Gastæt Microliter™ Sprøjter: RN-terminering, ingen nål inkluderet
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Model-:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1810 RN
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- ideel til dispensering af volumener fra 0,05 μL op til 5 μL
- 7000-serien er den eneste nul dødvolumen sprøjte
- Den fine stempeltråd bevæger sig til spidsen af nålen og sikrer, at alt opløsningsmiddel udstødes fra nålen
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 710RN |
| Nålemåler | 22 G |
| Model- | 710 |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |