Få mere at vide
Hamilton™ Gastæt Microliter™ Sprøjter: RN-terminering, ingen nål inkluderet
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Model-:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1810 RN
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- PTFE-belægning fra punktet til 0,75 tommer.
- Til dispensering af både væsker og gasser
- Præcisionsbearbejdet polymer stempelspids, der skaber lækagefri tætning
Fås som erstatningsnål til montering i standard sprøjte med aftagelig nål (RN); Nåle sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 22 G |
| Model- | 1010 |
| Volumen (metrisk) | 10 ml |