Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader™ Indsæt systemmikroplader - 24-brønds standardplade
Artikelnummer. p-4954306 Shop alle Brand produkter
Overfladebehandling:
cellGrade plus
pureGrade S
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15620647
Brand: BRAND™ 782880
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
24-brønds standardplade
  • Klarhed
  • Fås med pureGrade™ S og cellGrade™ plus overflade
  • Indeholder 24 individuelt påfyldelige brønde, der kan monteres med strimler af 4 indsatser og/eller individuelle indsatser
  • Styrekamme for perfekt indsatspasning
  • Designede fødeporte til nemme medieskift, velegnet til robotteknologi/automatisering
  • 10 plader/Pk. (Individuelt pakket med låg)
Applikationer:
Samkultur, sekretionsstudier, migrationsstudier
Overholdelse
ANSI/SLAS standard 1 og 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukning inkluderet Yes
Bund form Flat
Kapacitet (metrisk) 3.1 mL
Farve Transparent
Kulturområde 210 mm2
Materiale Polystyrene
Sterilitet Steril
Overfladebehandling pureGrade S
Type Cellekulturindsatssystem
Nå tælle 24
Til brug med (applikation) Samkultur, sekretionsstudier, migrationsstudier
Til brug med (udstyr) Indsæt system
Højde (metrisk) 19.5 mm