Beskrivelse
- Klarhed
- Fås med pureGrade™ S og cellGrade™ plus overflade
- Indeholder 24 individuelt påfyldelige brønde, der kan monteres med strimler af 4 indsatser og/eller individuelle indsatser
- Styrekamme for perfekt indsatspasning
- Designede fødeporte til nemme medieskift, velegnet til robotteknologi/automatisering
- 10 plader/Pk. (Individuelt pakket med låg)
Applikationer:
Samkultur, sekretionsstudier, migrationsstudier
Overholdelse
ANSI/SLAS standard 1 og 4
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Yes |
| Bund form | Flat |
| Kapacitet (metrisk) | 3.1 mL |
| Farve | Transparent |
| Kulturområde | 210 mm2 |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | pureGrade S |
| Type | Cellekulturindsatssystem |
| Nå tælle | 24 |
| Vis mere |