Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Saltline sprøjter
Artikelnummer. 15192514
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
5 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15192514 5 ml Hver
15102524 10 ml Hver
15182514 1 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15192514 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 208336
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Til brug med opløsninger, der har en høj saltkoncentration
  • Udstyret med inaktivt og ikke-ætsende stempel
  • Udstyret med modstandsdygtig ultrahøj molekylvægt polyethylen (UHMWPE) stempelspids
Applikationer:
Til life science-applikationer med saltbuffere, minedrift med syrer eller spormetalanalyse
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilicate Glass
Nålemåler No Needle Included
Produkttype Gastight Saltline sprøjte
Volumen (metrisk) 5 ml
Til brug med (udstyr) Microlab 600 Diluter Dispenser
Tilslutningstype Bubble Free Prime (BFP)
Uddannet Yes
Sterilitet Non-sterile