Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Saltline sprøjter
Volumen (metrisk):
1 ml
5 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udstyret med inaktivt og ikke-ætsende stempel
- Udstyret med modstandsdygtig ultrahøj molekylvægt polyethylen (UHMWPE) stempelspids
Applikationer:
Til life science-applikationer med saltbuffere, minedrift med syrer eller spormetalanalyse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Produkttype | Gastight Saltline sprøjte |
| Volumen (metrisk) | 1 ml |
| Tilslutningstype | Bubble Free Prime (BFP) |