Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Saltline sprøjter
Artikelnummer. 15102524
Volumen (metrisk):
1 ml
5 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15102524
Brand: Hamilton™ 208337
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med opløsninger, der har en høj saltkoncentration
  • Udstyret med inaktivt og ikke-ætsende stempel
  • Udstyret med modstandsdygtig ultrahøj molekylvægt polyethylen (UHMWPE) stempelspids
Applikationer:
Til life science-applikationer med saltbuffere, minedrift med syrer eller spormetalanalyse
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Produkttype Gastight Saltline sprøjte
Volumen (metrisk) 10 ml
Tilslutningstype Bubble Free Prime (BFP)