Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader™ immunoGrade™ Strip plader
Artikelnummer. 11663189 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Samlet volumen (metrisk) Well:
350μ L
360μ L
Udbrudt:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet volumen (metrisk) Well Udbrudt Pakningsstørrelse
11663189 350μ L Ja Pakke med 100
11653189 360μ L Nej Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11663189 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 782306
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Højbindende plader med optimerede overflader til immobilisering af IgG. Højbindende plader, optimeret til immobilisering af IgG og molekyler med både hydrofile og hydrofobe regioner, leverer pålidelig ydeevne for en række analyser.
  • Højtbindende, ikke-sterile plader
  • Fremstillet af højkvalitets, jomfruelig polystyren
  • Gennemsigtig med flad bund
  • Fri for endotoksiner, DNase, DNA, RNase; ikke-cytotoksisk
  • Tilgængelig med eller uden gitter
Med gitter (Del nr. 782306):
  • 12 strimler med 8 brønde hver
  • Individuelle strimler kan fjernes fra pladen og sættes i igen
  • Strimler kan også opdeles i 8 individuelle beholdere og indsættes i rammepladen
Uden gitter (Del nr. 782305):
  • 12 strimler med 8 brønde hver
  • Individuelle striber kan fjernes fra rammen og sættes i igen
  • Strimler er ikke delelige
Applikationer:
Designet til fastfase-immunoassays, ELISA RIA, FIA og andre immuntestapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Udbrudt Ja
Bindende Ejendom immunoGrade
Certificeret DNA, DNase, RNase, Pyrogen fri
Format Strip plade
Array 1 x 8
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Emballage Poser
Indbindingstype Høj binding
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Produkttype 96-brønds stribeplade
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere, gammatællere, fluorescensspektrofotometre
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 350 μl
Antal Wells 8
Volumen (metrisk) Virker 50 til 320 μl
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Immunologisk
Samlet volumen (metrisk) Well 350μ L
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Anvendelser af fastfase-immunoassay, immuntestning
Inkluderer Strimmelplader med ramme
Mængde 100/Pk.
RNase fri Ja
Målmolekyle Proteiner eller antistoffer