Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader™ Mikroplade låg
Artikelnummer. 15600499 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Pladekompatibilitet:
1536-brønds Standardplade
384-brøndpladen
96-brønds standardplade
96-brøndsplade
nr. pr. pakke:
50
100
Kondensringe:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Højde (metrisk):
4,5 mm
5,5 mm
8 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pladekompatibilitet nr. pr. pakke Kondensringe Pakningsstørrelse Højde (metrisk)
15600499 96-brøndsplade 100 Ja Pakke med 100 -
10337483 96-brønds standardplade 100 Ja Pakke med 100 8 mm
10574584 96-brønds standardplade 100 Nej Pakke med 100 8 mm
10468053 384-brøndpladen 50 Nej Pakke med 50 4,5 mm
10574774 1536-brønds Standardplade 50 Nej Pakke med 50 5,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15600499 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 782155
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CERTIFICERET LIVSVIDENSKABELIG kvalitetspladedæksel til beskyttelse af prøver, reaktionsbatches eller cellekulturer mod forurening og fordampning.
  • Fremstillet af krystalklart polystyren
  • Cut-corner sætter lågets orientering
  • Stablelig
Låg med kondensationsringe findes til 96-brønds standardplader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Materiale Polystyren
Sterilitet Ikke-steril
Antal Wells 96
Kondensringe Ja
nr. pr. pakke 100
Fordampningsbarriere Nej
Til brug med (applikation) Til beskyttelse af prøver, reaktionsbatcher eller cellekulturer mod kontaminering og fordampning
Produkttype Mikropladedæksel
Klæbemiddel Ingen
Temperaturområde (metrisk) <-20 °C
Well Shape Alle brønde former
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade
Afskårne hjørner Ja