Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader™ Mikroplade låg
Artikelnummer. 10337483 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Pladekompatibilitet:
1536-brønds Standardplade
384-brøndpladen
96-brønds standardplade
96-brøndsplade
nr. pr. pakke:
50
100
Kondensringe:
Ja
Nej
Højde (metrisk):
4,5 mm
5,5 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pladekompatibilitet nr. pr. pakke Kondensringe Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10337483 96-brønds standardplade 100 Ja 8 mm Pakke med 100
10574584 96-brønds standardplade 100 Nej 8 mm Pakke med 100
10468053 384-brøndpladen 50 Nej 4,5 mm Pakke med 50
10574774 1536-brønds Standardplade 50 Nej 5,5 mm Pakke med 50
15600499 96-brøndsplade 100 Ja - Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10337483 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 782150
På lager
Læg i indkøbskurv
CERTIFICERET LIVSVIDENSKABELIG kvalitetspladedæksel til beskyttelse af prøver, reaktionsbatches eller cellekulturer mod forurening og fordampning.
  • Fremstillet af krystalklart polystyren
  • Cut-corner sætter lågets orientering
  • Stablelig
Låg med kondensationsringe findes til 96-brønds standardplader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Materiale Polystyren
Sterilitet Ikke steril
Antal Wells 96
Højde (metrisk) 8 mm
Kondensringe Ja
nr. pr. pakke 100
Fordampningsbarriere Nej
Produkttype Mikropladedæksel
Klæbemiddel Ingen
Temperaturområde (metrisk) <-20 °C
Well Shape Alle brøndformer
Pladekompatibilitet 96-brønds standardplade
Afskårne hjørner Ja