Få mere at vide
BRAND™ BRANDplader™ pureGrade™ Strip plader
Artikelnummer. 11643189 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Samlet volumen (metrisk) Well:
350μ L
360μ L
Udbrudt:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet volumen (metrisk) Well Udbrudt Pakningsstørrelse
11643189 350μ L Ja Pakke med 100
11633189 360μ L Nej Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11643189 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 782301
På lager
Ubehandlede overfladestrimmelplader designet til at maksimere prøveudvindingen og minimere krydskontaminering.
  • Mediumbinding og ikke-steril
  • Gennemsigtig med flade bunde
  • Tilgængelig med eller uden grid
  • Fri for endotoksiner, DNase, DNA, RNase og ikke-cytotoksisk
Med gitter: Individuelle strimler kan fjernes fra pladen og sættes i igen. Strimler kan også opdeles i 8 individuelle beholdere og indsættes separat i rammepladen.
Uden gitter: Individuelle strimler kan fjernes fra rammen og sættes i igen. Strimler er ikke delbare.
Anvendelser: Ideelt til homogene analyser, screening og opbevaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Alfanumerisk
Udbrudt Ja
Bindende Ejendom Ubehandlet
Certificeret Livsvidenskabelig kvalitet
Format Strip plade
Array 12 x 8
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Indbindingstype Medium binding
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Produkttype Stribeplader
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 350 μl
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 350 μl
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Samlet volumen (metrisk) Well 350μ L
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Homogene analyser, screeninger og opbevaring
Inkluderer 96-brønds stribeplade
Mængde 100/Pk.
RNase fri Ja
Målmolekyle Immunoglobulin G (IgG)