Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Køle/fryseskab Ultra™ Termometer
Shop alle Fisherbrand produkter
Sondetype:
1 flaske og 1 kuglesonde
1 flaske sonde
1 plastflaskesonde
1 x 5 mL vaccineflaskesonde
2 plastflaskeprober
2 x 5 mL vaccineflaskesonde
One Bullet Probe
To flaskesonder
To kuglesonder
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Flip-open stand, 10 ft. micro cable, wall mounting, Velcro™, magnetic strips
Overvåg to forskellige områder på samme tid med Traceable™ Køle/fryseskab Ultra™ Termometer.
- Designet til at opfylde de nuværende CDC-krav til vaccineopbevaring og -overvågning
- Tredobbelt display viser samtidigt min., max. og aktuelle temperaturer for en specificeret sonde
- Smart-Alarm™ med visuelle og hørbare indikatorer signalerer kontinuerligt, når en tilstand uden for rækkevidde registreres
- Alarmen fortsætter, selv efter at enheden vender tilbage til ikke-alarmtilstande og er programmerbar i 0.1° stigninger
- °C/° F omskiftelig
- Indkapslet temperaturbufret sensor til nøjagtigt at overvåge temperaturer i et eller to forskellige områder i køleskabe, frysere, vandbade og inkubatorer
- Solid-state sonde forseglet i en miniatureflaske (1 x 2,5 tommer) eliminerer kviksølvforurening og hurtige temperaturændringer, når køleskabsdøren åbnes
- Miniatureflaske er fyldt med ikke-toksisk glykol, generelt anerkendt som sikker (GRAS) af FDA og eliminerer derved bekymringer om kontakt med mad eller drikkevand
- Har slagfast, kemikalie-resistent ABS-plastkabinet (2,75 x 4,25 x 0,75 tommer)
- Ti fods mikrokabel tillader køleskabsdøre at lukke på det
- Rækkevidde: -50° til +70 °C (-58° til +158 °F)
- Nøjagtighed:± 0,5 °C mellem -30° til +50 °C ellers± 1 °C
- Opløsning: 0,1°
- Samplinghastighed: 30 sekunder
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikatet er givet fra ISO/IEC 17025:2005 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST .
Tekniske data
Tekniske data
| Flaske størrelse | 2,5 x 6,3 cm (1 x 2,5 tommer) |
| Certificeringer/compliance | NIST Sporbar |
| Til brug med (applikation) | Overvågning af temperaturer i frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe |
| Inkluderer | Traceable™ Certifikat, flip-open stander, 10 fod mikrokabel, vægmontering, Velcro™ , magnetstrimler |
| Længde (metrisk) | 10.8 cm |
| Materiale | Plast |
| Sondetype | 1 plastflaskesonde |
| Opløsning | 0,1° |
| Vægt (engelsk) | 4 oz. |
| Produkttype | Køle/fryser Ultra termometer |
| Vis mere |