Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Køle/fryseskab Ultra™ Termometer
Artikelnummer. 15517593 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Sondetype:
1 flaske og 1 kuglesonde
1 flaske sonde
1 plastflaskesonde
1 x 5 mL vaccineflaskesonde
2 plastflaskeprober
2 x 5 mL vaccineflaskesonde
One Bullet Probe
To flaskesonder
To kuglesonder
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sondetype unitSize
15517593 To flaskesonder Hver
15507593 1 flaske sonde Hver
15527593 One Bullet Probe Hver
15537593 To kuglesonder Hver
15547593 1 flaske og 1 kuglesonde Hver
15557593 1 x 5 mL vaccineflaskesonde Hver
15567593 2 x 5 mL vaccineflaskesonde Hver
15550765 2 plastflaskeprober Hver
15540765 1 plastflaskesonde Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15517593
Indeholder
Flip-open stand, 10 ft. micro cable, wall mounting, Velcro™, magnetic strips
Overvåg to forskellige områder på samme tid med Traceable™ Køle/fryseskab Ultra™ Termometer.
  • Designet til at opfylde de nuværende CDC-krav til vaccineopbevaring og -overvågning
  • Tredobbelt display viser samtidigt min., max. og aktuelle temperaturer for en specificeret sonde
  • Smart-Alarm™ med visuelle og hørbare indikatorer signalerer kontinuerligt, når en tilstand uden for rækkevidde registreres
  • Alarmen fortsætter, selv efter at enheden vender tilbage til ikke-alarmtilstande og er programmerbar i 0.1° stigninger
  • °C/° F omskiftelig
  • Indkapslet temperaturbufret sensor til nøjagtigt at overvåge temperaturer i et eller to forskellige områder i køleskabe, frysere, vandbade og inkubatorer
  • Solid-state sonde forseglet i en miniatureflaske (1 x 2,5 tommer) eliminerer kviksølvforurening og hurtige temperaturændringer, når køleskabsdøren åbnes
  • Miniatureflaske er fyldt med ikke-toksisk glykol, generelt anerkendt som sikker (GRAS) af FDA og eliminerer derved bekymringer om kontakt med mad eller drikkevand
  • Har slagfast, kemikalie-resistent ABS-plastkabinet (2,75 x 4,25 x 0,75 tommer)
  • Ti fods mikrokabel tillader køleskabsdøre at lukke på det
  • Rækkevidde: -50° til +70 °C (-58° til +158 °F)
  • Nøjagtighed:± 0,5 °C mellem -30° til +50 °C ellers± 1 °C
  • Opløsning: 0,1°
  • Samplinghastighed: 30 sekunder
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikatet er givet fra ISO/IEC 17025:2005 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST .
Tekniske data
Flaske Fyld Ikke-giftig glycol
Flaske størrelse 2,5 x 6,3 cm (1 x 2,5 tommer)
Certificeringer/compliance NIST Sporbar
Dimensioner (L x B x H) 7 x 10,8 x 2 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 tommer)
Til brug med (applikation) Overvågning af temperaturer i frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe
Inkluderer Traceable™ Certifikat, flip-open stander, 10 fod mikrokabel, vægmontering, Velcro™ , magnetstrimler
Længde (metrisk) 7 cm
Materiale ABS-plast
Sondetype To flaskesonder
Opløsning 0,1°
Vægt (engelsk) 4 oz.
Vægt (metrisk) 113.4 g
Produkttype Køle/fryser Ultra termometer
Længde (engelsk) 3 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +70 °C
Kalibreret Ja
Til brug med (udstyr) Overvågning af temperatur i fryser, vandbad, varmeblok, inkubator og køleskab
Nøjagtighed ±0,5 °C (-30 °C til +50 °C),± 1 °C ellers
Vise Digital
Bredde (metrisk) 6.99 cm