Beskrivelse
- Inkluderer spindel
- Kemisk, abarasion- og varmebestandig
- Kompatibel med IP300 og IP600 printere
- Kerneindvendig diameter: 25,40 mm (1 tomme), blækket med siden udad
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Termisk overførselsprinterbånd |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | IP300 termisk overførselsprinter, IP600 termisk overførselsprinter |
| Materiale | Harpiks |
| Længde (engelsk) | 984 tommer. |
| Bredde (engelsk) | 4,3'' |
| Længde (metrisk) | 300 m |
| Bredde (metrisk) | 10.9 cm |
| Diameter (metrisk) | 25,4 mm ID |
| Dimensioner (L x B) | 984 fod x 4,3 tommer |
| Vis mere |