missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brady™ IP-printeraktiveret 4500-seriens termiske overførselsprinterbånd

Artikelnummer. 11573025
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Rød
Sølv
Dimensioner (L x B):
984 fod x 2,36 tommer
984 fod x 3,27 tommer
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B)
11573025 Rød 984 fod x 2,36 tommer
11593025 Sølv 984 fod x 3,27 tommer
11543025 - -
11533025 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11573025 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 066156
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tilbyder miljøbestandighed mod udtværing og kemikalier

  • Skarp kant-printkvalitet for at maksimere læsbarheden af stregkode
  • Inkluderer spindel
  • Kompatibel med IP300 og IP600 printere
  • Kerneindvendig diameter: 25,40 mm (1 tomme), blækket med siden udad

Tekniske data

Produkttype Termisk overførselsprinterbånd
Farve Rød
Til brug med (udstyr) IP300 termisk overførselsprinter, IP600 termisk overførselsprinter
Materiale Harpiks
Længde (engelsk) 984 tommer.
Bredde (engelsk) 2,36 tommer.
Længde (metrisk) 300 m
Bredde (metrisk) 5.9 cm
Diameter (metrisk) 25,4 mm ID
Dimensioner (L x B) 984 fod x 2,36 tommer
Oversigt Rød 4500 serie termisk overførselsprinterbånd - Brady IP-printer aktiveret
Format IP™ Aktiveret
Printbare sider Blæksiden udad
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer IP-R4500-RD
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.