Få mere at vide
Brady™ IP-printeraktiveret 4400-seriens termiske overførselsprinterbånd
Artikelnummer. 11573015
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Dimensioner (L x B):
299 mx 83,06 mm (984 ft. x 3,27 in.)
299,9 mx 59,9 mm (984 ft. x 2,36 in.)
299,9 mx 83 mm (984 ft. x 3,27 in.)
300 mx 10,9 cm (984 ft. x 4,3 in.)
300 mx 5,9 cm (984 ft. x 2,36 in.)
300 mx 5,99 cm (984 ft. x 2,36 in.)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11573015
Brand: Brady™ 066047
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højdensitetsbånd giver opløsningsmiddel, høj varme- og ridsebestandighed
  • Inkluderer spindel
  • Kompatibel med IP300, IP600 printere
  • Kerne indvendig diameter: 25,40 mm (1 in.), blæksiden udad
Tekniske data
Produkttype Termisk overførselsprinterbånd
Farve Blå
Til brug med (udstyr) IP300 termisk overførselsprinter, IP600 termisk overførselsprinter
Materiale Harpiks
Længde (engelsk) 984 tommer.
Bredde (engelsk) 2,36 tommer.
Længde (metrisk) 300 m
Bredde (metrisk) 5.99 cm
Diameter (metrisk) 25,4 mm ID
Dimensioner (L x B) 300 mx 5,9 cm (984 ft. x 2,36 in.)
Oversigt Blue 4400 Series termisk overførselsprinterbånd - Brady IP-printer aktiveret
Format IP™ Aktiveret
Printbare sider Blæksiden udad
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer IP-R4400-BL