Få mere at vide
Brady™ IP-printeraktiveret 4400-seriens termiske overførselsprinterbånd
Artikelnummer. 11553035
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Dimensioner (L x B):
984 fod x 2,36 tommer
984 fod x 3,27 tommer
984 fod x 4,3 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) unitSize
11553035 Rød 984 fod x 4,3 tommer Hver
11593015 Rød 984 fod x 2,36 tommer -
11513025 Grøn 984 fod x 2,36 tommer -
11573015 Blå 984 fod x 2,36 tommer -
11503025 Grøn 984 fod x 3,27 tommer -
11563035 Blå 984 fod x 3,27 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11553035 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 066231
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højdensitetsbånd giver opløsningsmiddel, høj varme- og ridsebestandighed
  • Inkluderer spindel
  • Kompatibel med IP300 og IP600 printere
  • Kerneindvendig diameter: 25,40 mm (1 tomme), blækket med siden udad
Tekniske data
Produkttype Termisk overførselsprinterbånd
Farve Rød
Til brug med (udstyr) IP300 termisk overførselsprinter, IP600 termisk overførselsprinter
Materiale Harpiks
Længde (engelsk) 984 tommer.
Bredde (engelsk) 4,3''
Længde (metrisk) 300 m
Bredde (metrisk) 10.9 cm
Diameter (metrisk) 25,4 mm ID
Dimensioner (L x B) 984 fod x 4,3 tommer
Oversigt Rødt 4400 Series termisk overførselsprinterbånd - Brady IP-printer aktiveret
Format IP™ Aktiveret
Printbare sider Blæksiden udad
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer IP-R4407-RD