Få mere at vide
Brady™ Clamp-On Breaker Lockout, 480/600V
Artikelnummer. p-4932385
Mængde:
6/pakke
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Pakke med 6
Artikelnummer. 11791346
Brand: Brady™ 065966
Til brug med en-polet og intern-trip multi-polet afbrydere
  • Fremstillet af robust polypropylen og slagmodificeret nylon
  • Accepterer låsebøjler op til 0,28 tommer i diameter
  • Inkluderer Cceats til brug med afbrydere med lange, glidende afbryderkast
Tekniske data
Produkttype Spærring af klemmeafbryder
Farve Rød
Materiale Nylon
Certificeringer/compliance UL 94 HB
Diameter (engelsk) Sjækle 0,28 tommer.
Diameter (metrisk) sjækle 0.7 cm
Dimensioner (D x B x H) 2.175 x 1.588 x 3.253 tommer.
Højde (metrisk) 40.30 mm
Inkluderer Klamper
Lockout type Fastspænding
Mængde 6/pakke
Bredde (metrisk) 40.30 mm