Få mere at vide
Brady™ Clamp-On Breaker Lockout, 480/600V
Artikelnummer. 15673507 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Mængde:
6/pakke
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15673507 6/pakke Pakke med 6
11791346 6/pakke 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15673507 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 065966
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    728.00 DKK
    678.52 DKK / Pakke med 6
    Spare 49.48 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Til brug med en-polet og intern-trip multi-polet afbrydere
  • Fremstillet af robust polypropylen og slagmodificeret nylon
  • Accepterer låsebøjler op til 0,28 tommer i diameter
  • Inkluderer Cceats til brug med afbrydere med lange, glidende afbryderkast
Tekniske data
Produkttype Spærring af klemmeafbryder
Farve Rød
Materiale Nylon
Certificeringer/compliance UL 94 HB
Diameter (engelsk) Sjækle 0,28 tommer.
Diameter (metrisk) sjækle 0.7 cm
Dimensioner (D x B x H) 2.175 x 1.588 x 3.253 tommer.
Højde (metrisk) 40.30 mm
Inkluderer Klamper
Lockout type Fastspænding
Mængde 6/pakke
Bredde (metrisk) 40.30 mm