Få mere at vide
Brady™ Forskellige sikkerhedshængelåse med nøgle med 1,5 tommer. Sjækle, blå
Artikelnummer. 11876043 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Mængde:
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11876043 6 pakker Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 11876043 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 051344
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    997.00 DKK
    977.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 19.49 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Sikrere alternativ til metallåse til lockout-applikationer
  • Kompakt og let
  • Temperatur-, kemikalie-, korrosions- og manipulationsbestandig
  • Ikke-ledende og gnistfri
  • Isoleret cylinder til beskyttelse mod stød
  • Har ribbet design for let greb og håndtering
  • Sprogmærker: Engelsk, fransk og spansk
  • Brugerdefineret indtastning og kortlægning tilgængelig
  • Låsehus: 2D x 3,8 B x 4,4 cm H (0,8 x 1,5 x 1,75 tommer)
Tekniske data
Produkttype Nøglet forskellig sikkerhedshængelås
Alternativt varenummer SFTY HÆNGELÅS STÅL 38MM SHA BLÅ 6/PAC
Farve Blå
Materiale Plast
Oversigt Sikkerhedshængelåse - Standard
Diameter (engelsk) Sjækle 0,25 tommer
Diameter (metrisk) sjækle 0.63 cm
Dimensioner (L x B) 38.50 x 86.50 mm
Højde (metrisk) 86.50 mm
Højde (metrisk) sjækle 38.00 mm
Inkluderer 3 etiketter/lås, 1 engelsk, 1 fransk, 1 spansk etiket
Materiale (bøjle) Stål
Antal Pins 6
Mængde 6 pakker
Bredde (metrisk) 38.50 mm
Bredde (metrisk) sjækle 33.00 mm