Få mere at vide
Brady™ 4900 Series termotransferprinterbånd, sort
Længde (engelsk):
360 ft.
984 ft.
Bredde (engelsk):
2,36 tommer.
3,27 tommer.
4 tommer
5,12 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- R4908, R4902, R4900, R4904: Kerne indvendig diameter er 1 tommer. (25,40 mm), blæksiden udad
- R4913, R4901: Kerne indvendig diameter er 0,5 tommer. (12,7 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer bånd |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | Termisk overførselsprinter |
| Materiale | Polyester |
| Længde (engelsk) | 984 ft. |
| Bredde (engelsk) | 5,12 tommer |
| Længde (metrisk) | 300.00 m |
| Bredde (metrisk) | 130 mm |
| Diameter (metrisk) | 25,4 mm ID |
| Oversigt | Båndserie: 4900 |
| Vis mere |