Få mere at vide
Brady™ 4900 Series termotransferprinterbånd, sort
Artikelnummer. 11508424
Længde (engelsk):
360 ft.
984 ft.
Bredde (engelsk):
2,36 tommer.
3,27 tommer.
4 tommer
5,12 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11508424
Brand: Brady™ 035268
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Brady 360X-Plus II, termotransferprintere. Brady™ 4900 Series termotransferprinterbånd er modstandsdygtige over for udtværing ved høje temperaturer og opløsningsmiddelbestandige.
  • R4908, R4902, R4900, R4904: Kerne indvendig diameter er 1 tommer. (25,40 mm), blæksiden udad
  • R4913, R4901: Kerne indvendig diameter er 0,5 tommer. (12,7 mm)
Tekniske data
Produkttype Printer bånd
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Termisk overførselsprinter
Materiale Polyester
Længde (engelsk) 984 ft.
Bredde (engelsk) 3,27 tommer.
Længde (metrisk) 300.00 m
Bredde (metrisk) 83 mm
Diameter (metrisk) 25,4 mm ID
Oversigt Båndserie: 4900
Printbare sider Blæksiden udad
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer R4900