Få mere at vide
Brady™ BBP11 BBP12 R4900 serie printerbånd
Artikelnummer. 12712447 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12712447 Sort Hver
1 options
Artikelnummer. 12712447 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 804793
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Dette bånd har fremragende modstandsdygtighed over for udtværing ved høje temperaturer og overlegen modstandsdygtighed over for opløsningsmidler.
  • Dette bånd har fremragende modstandsdygtighed over for udtværing ved høje temperaturer og overlegen modstandsdygtighed over for opløsningsmidler.
Tekniske data
Produkttype Printer bånd
Farve Sort
Til brug med (udstyr) BBP11 Labelprinter, BBP12 etiketprinter
Materiale Polyester
Længde (engelsk) 76.55 yd.
Bredde (engelsk) 2,56 tommer.
Længde (metrisk) 70 m
Bredde (metrisk) 65 mm
Tykkelse (engelsk) 0,00018 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.0045 mm
Diameter (metrisk) 12,7 mm ID
Dimensioner (L x B) 70 m x 65 mm
Oversigt Sort 4900 Series termisk overførselsprinterbånd
Printbare sider Blæksiden udad
Mængde 1 stk.