missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ (RS)-3,5-DHPG
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18025542
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
50 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 18025542

Brand: Tocris Bioscience™ 0342/1

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective group I mGlu agonist

(RS)-3,5-DHPG is a selective group I metabotropic glutamate receptor agonist which activates both mGlu1 and mGlu5. Also reported to be an antagonist at metabotropic glutamate receptors linked to phospholipase D.

S-enantiomer also available.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (RS)-3,5-Dihydroxyphenylglycine
CAS 19641-83-9
Analyseprocentområde >99%
Mængde 1 mg
Opløselighed Soluble to 10mM in water
Molekylær formel C8H9NO4
Formel vægt Observed MW: 183.16

For Research Use Only

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.