Få mere at vide
SHOWA™ 477-serien nitrilbelagte kuldebestandige handsker
Beskrivelse
Fordele
- Sømløs strik
- Kuldebestandig
- Vandafvisende
- Fleksibel
- Slidbestandig
- Ekstra greb
- Termisk isolering
- Formsiddende
- Uigennemtrængelig
Funktioner
- Skum greb
- Elastisk håndledsmanchet
- Ergonomi
- Skum nitril palmedip
- Isoleret
- Fuldt belagt nitril
Handler& Ansøgninger
- Betoning
- Tagrende og afløbsrør
- Isolering
- Vask og rengøring
- Plantning& ompotning
- Aftapning
- Vand/kloakbehandling
- VVS
- Dræning, rørføring
- Forsendelse/modtagelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE Cat II, EN 388:2016, EN 511:2006 |
| Konstruktion | Seamless Knit |
| Belægningsmateriale | Nitrile |
| Farve | Blue, Black |
| Materiale | Nylon, Polyester |
| Størrelse | 2X-Large |
| Liner materiale | Acrylic |
| Modstandsdygtig overfor | Cold Resistant, Water Resistant, Abrasion Resistant |
| Serie | 477 |