Få mere at vide
SHOWA™ 477-serien nitrilbelagte kuldebestandige handsker
Artikelnummer. 17717617
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17717617 Medium
17707617 Større
17727617 X-Large
17737617 2X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17717617 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. 47707M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7665.00 DKK
    7092.01 DKK / 5 par
    Spare 572.99 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Designet til at holde hænderne varme og tørre i de mest ekstreme miljøer, kombinerer den kuldebestandige handske 477 termisk isolering med taktisk greb.
Fordele
  • Sømløs strik
  • Kuldebestandig
  • Vandafvisende
  • Fleksibel
  • Slidbestandig
  • Ekstra greb
  • Termisk isolering
  • Formsiddende
  • Uigennemtrængelig
Funktioner
  • Skum greb
  • Elastisk håndledsmanchet
  • Ergonomi
  • Skum nitril palmedip
  • Isoleret
  • Fuldt belagt nitril
Handler& Ansøgninger
  • Betoning
  • Tagrende og afløbsrør
  • Isolering
  • Vask og rengøring
  • Plantning& ompotning
  • Aftapning
  • Vand/kloakbehandling
  • VVS
  • Dræning, rørføring
  • Forsendelse/modtagelse
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE Cat II, EN 388:2016, EN 511:2006
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Nitril
Farve Blå, Sort
Materiale Nylon, Polyester
Størrelse Medium
Liner materiale Akryl
Modstandsdygtig overfor Kuldebestandig, Vandafvisende, Slidbestandig
Serie 477