Få mere at vide
Skytec™ 4520V engangs 3-panel fold flad respirator - FFP2
Artikelnummer. 30242971 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Artikelnummer. Mængde
30242971 10/Pk.
1 options
Artikelnummer. 30242971 Leverandør Skytec™ Leverandørnr. ASRAPL200AZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.66 DKK
    269.28 DKK / Pakke med 10
    Spare 167.38 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
4500-serien er den nyeste tilføjelse til Skytecs udvalg af førsteklasses åndedrætsværn. Med premium europæisk fremstillet filtermedie på tværs af ventilerede og uventilerede varianter, giver 4500-serien lav vejrtrækningsmodstand og fremragende Face Fit Factor.
  • Førsteklasses engangs fold flad åndedrætsværn til nem opbevaring, på- og aftagning
  • Sikkert, metalfrit selesystem med farvekodet tekstil-elastik for nem identifikation af FFP-niveau
  • Blød, fleksibel og justerbar næsebro for øget pasform og komfort
  • Flerlags elektrostatisk filtermedie til højtydende filtrering med lav vejrtrækningsmodstand
  • Indvendig ansigtsforsegling i fuld bredde, lavet af soft touch PVC for høj komfort
  • Ergonomisk design for en sikker pasform på en lang række ansigtsformer
  • Højflow-udåndingsventil for lav vejrtrækningsmodstand, farvekodet for nem identifikation af FFP-niveau
  • Kontureret næsetætning for høj kompatibilitet med andre typer PPE
  • Alle varianter klage til EN 149:2001+A1:2009. Uventileret variant i overensstemmelse med EN 14683:2019 til brug i sundhedssektoren
  • Latexfri og lav-fnug til brug i en lang række miljøer
  • UK designet, udviklet og fremstillet.
Tekniske data
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 10
Certificeringer/compliance CE III , UKCA , EN 149:2000 + A1:2009 FFP2 NR
Farve Hvid
Design Type 3 paneler
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP2
Materiale Polypropylen
Produkttype Healthcare partikelrespirator og kirurgisk maske
Størrelse One Size
Med udåndingsventil Ja
Materiale til filtreringslag Ikke-vævet tekstil
Materiale hovedstrop Latexfri Elastan, Polyester, Tekstil Elastik
Model- 4500
Næsestykke materiale Polyethylenskum
Mængde 10/Pk.