Beskrivelse
- Førsteklasses engangs fold flad åndedrætsværn til nem opbevaring, på- og aftagning
- Sikkert, metalfrit selesystem med farvekodet tekstil-elastik for nem identifikation af FFP-niveau
- Blød, fleksibel og justerbar næsebro for øget pasform og komfort
- Flerlags elektrostatisk filtermedie til højtydende filtrering med lav vejrtrækningsmodstand
- Indvendig ansigtsforsegling i fuld bredde, lavet af soft touch PVC for høj komfort
- Ergonomisk design for en sikker pasform på en lang række ansigtsformer
- Højflow-udåndingsventil for lav vejrtrækningsmodstand, farvekodet for nem identifikation af FFP-niveau
- Kontureret næsetætning for høj kompatibilitet med andre typer PPE
- Alle varianter klage til EN 149:2001+A1:2009. Uventileret variant i overensstemmelse med EN 14683:2019 til brug i sundhedssektoren
- Latexfri og lav-fnug til brug i en lang række miljøer
- UK designet, udviklet og fremstillet.
Tekniske data
Tekniske data
| Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) | 10 |
| Certificeringer/compliance | CE III , UKCA , UK Medical Device Directive: 93/42/EØF og 2007/47/EF* , EU forordning om medicinsk udstyr: 2017/745 , EN 149:2000 + A1:2009 FFP2 NR , EN 14683:2019 Type IIR |
| Farve | Hvid |
| Design Type | 3 paneler |
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | FFP2 |
| Materiale | Polypropylen |
| Produkttype | Healthcare partikelrespirator og kirurgisk maske |
| Størrelse | One Size |
| Med udåndingsventil | Nej |
| Vis mere |