Få mere at vide
RETSCH 450 mm diameter ASTM Testsigte i rustfrit stål
Artikelnummer. 11994392 Shop alle Retsch produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11994392
Brand: RETSCH 60.169.000999
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ASTM E 11
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Shaker AS 450 Kontrol
Inkluderer Certifikat, der angiver overensstemmelse, 7 testsigter (230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 5 mesh) og opsamlingsskål
Højde (metrisk) 100 mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 450 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Skærmstørrelse Sæt med 7 (5 mesh, 10 mesh, 18 mesh, 35 mesh, 60 mesh, 120 mesh, 230 mesh)
Mesh materiale Rustfrit stål