Beskrivelse
Stærk miljøbestandighed mod udtværing og kemikalier.
- Pålidelig udskriftskvalitet med skarpe kanter maksimerer stregkodelæsbarheden
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sølv |
| Til brug med (udstyr) | BBP11 Labelprinter, BBP12 etiketprinter |
| Materiale | Voks, harpiks |
| Længde (engelsk) | 230 ft. |
| Bredde (engelsk) | 2,2 tommer |
| Længde (metrisk) | 70 m |
| Bredde (metrisk) | 56 mm |
| Diameter (engelsk) | 0,5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 12.7 mm |
| Format | Åben kerne bånd |
| Vis mere |