Beskrivelse
- Stativerne kommer i en række forskellige konfigurationer til at rumme mange forskellige hætteglas, rør, mikrorør og mikroplader med flere brønde
- Flaskebeholdertype
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kode 23 |
| Stillinger | 44 |
| Til brug med (udstyr) | 6,8 mL Scint-hætteglas (17 x 55 mm) |