Få mere at vide
Schneider Gerd™ 4301 rustfrit stål mikroske spatel
Længde (metrisk):
210 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Micro Spoon Spatel |
| Bredde (metrisk) klinge | 7 mm |
| Dimensioner (L x B) | 210 x 7/7 x 10 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (4301) |
| Længde (metrisk) | 210 mm |