Få mere at vide
Fisherbrand™ 43,2 mm Septum til SCHOTT skruelåg
Artikelnummer. p-7113985 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Fløde
Grå, Rød
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,5 mm
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 16378387
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • Til brug med SCHOTT skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa
Farve Grå, Rød
Diameter (metrisk) Udvendig 43.2 mm
Materiale Butyl, PTFE
Mængde 500
Tykkelse (metrisk) 1,6 mm