Få mere at vide
Fisherbrand™ 43,2 mm Septum til SCHOTT skruelåg
Product Code. 16388387 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Farve:
Beige, Fløde
Grå, Rød
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,5 mm
3,2 mm
Unit Size:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farve Tykkelse (metrisk) Unit Size
16388387 Grå, Rød 2,5 mm -
16378387 Grå, Rød 1,6 mm -
16368387 Beige, Fløde 3,2 mm -
12941011 Beige, Fløde 3,2 mm Pakke med 100
11510615 Grå, Rød 2,5 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 16388387
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
View all promotions
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Add to basket
Add to basket
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • Til brug med SCHOTT skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Septa
Farve Grå, Rød
Diameter (metrisk) Udvendig 43.2 mm
Materiale Butyl, PTFE
Mængde 500
Tykkelse (metrisk) 2,5 mm