Få mere at vide
Fisherbrand™ 43,2 mm Septum til SCHOTT skruelåg
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Fløde
Grå, Rød
Tykkelse (metrisk):
1.6 mm
2.5 mm
3.2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Septa |
| Farve | Grå, Rød |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 43.2 mm |
| Materiale | Butyl, PTFE |
| Mængde | 500 |
| Tykkelse (metrisk) | 1.6 mm |