Få mere at vide
Fisherbrand™ 43,2 mm Septum til SCHOTT skruelåg
Artikelnummer. 16368387 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Fløde
Grå, Rød
Tykkelse (metrisk):
1.6 mm
2.5 mm
3.2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 16368387
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • Til brug med SCHOTT skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa
Farve Beige, Fløde
Diameter (metrisk) Udvendig 43.2 mm
Materiale PTFE, Silikone
Mængde 500
Tykkelse (metrisk) 3.2 mm