Få mere at vide
Fisherbrand™ 43,2 mm Septum til SCHOTT skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12941011 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Fløde
Grå, Rød
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,5 mm
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
12941011 Beige, Fløde 3,2 mm Pakke med 100
16378387 Grå, Rød 1,6 mm -
16368387 Beige, Fløde 3,2 mm -
16388387 Grå, Rød 2,5 mm -
11510615 Grå, Rød 2,5 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12941011
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De fleste septa er lamineret på den ene side med PTFE for høj kemisk resistens og en inert barriere mellem prøve og bæremateriale.
  • Til brug med SCHOTT skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septa
Farve Beige, Fløde
Diameter (metrisk) Udvendig 43.2 mm
Materiale PTFE, Silikone
Mængde 500
Tykkelse (metrisk) 3,2 mm