Få mere at vide
Fisherbrand™ 43,2 mm Septum til SCHOTT skruelåg
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Fløde
Grå, Rød
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,5 mm
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Til brug med SCHOTT skruelåg
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Septa |
| Farve | Grå, Rød |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 43.2 mm |
| Materiale | Butyl, PTFE |
| Mængde | 500 |
| Tykkelse (metrisk) | 2,5 mm |