Få mere at vide
42-O-tert-Butyldimethylsilyloxyethyl Rapamycin, TRC
Artikelnummer. 30007327
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007327 25 mg
30009813 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007327 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69147525MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 159351-68-5
Molekylær formel C59 H97 N O14 Si
Molekylvægt (g/mol) 1072.48
Synonym 42-O-[2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]rapamycin, 23,27-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclohentriacontine Rapamycin Deriv., Everolimus tert-Butyldimethylsilyl Ether
IUPAC navn (1R,9S,12S,15R,16E,18R,19R,21R,23S,24E,26E,28E,30S,32S,35R)-12-[(2R)-1-[(1S,3R,4R)-4-[2-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyethoxy]-3-methoxycyclohexyl]propan-2-yl]-1,18-dihydroxy-19,30-dimethoxy-15,17,21,23,29,35-hexamethyl-11,36-dioxa-4-azatricyclo[30.3.1.04,9]hexatriaconta-16,24,26,28-tetraen-2,3,10,14,20-penton
SMIL CO[C@@H]1C[C@H](C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(/C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(/C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC)CC[C@H]1OCCO[Si](C)(C)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 42-O-tert-Butyldimethylsilyloxyethyl Rapamycin
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C59H97NO14Si/c1-37-21-17-16-18-22-38(2)49(68-11)35-45-26-24-43(7)59(67,74-45)55(64)56(65)60-28-20-19-23-46(60)57(66)73-50(36-47(61)39(3)32-42(6)53(63)54(70-13)52(62)41(5)31-37)40(4)33-44-25-27-48(51(34-44)69-12)71-29-30-72-75(14,15)58(8,9)10/h16-18,21-22,32,37,39-41,43-46,48-51,53-54,63,67H,19-20,23-31,33-36H2,1-15H3/b18-16+,21-17+,38-22+,42-32+/t37-,39-,40-,41-,43-,44+,45+,46+,48-,49+,50+,51-,53-,54+,59-/m1/s1
Formel vægt 1071.6678