missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
42-(2-Tetrazolyl)rapamycin, MedChemExpress
Beskrivelse
42-(2-Tetrazolyl)rapamycin is a prodrug compound of a rapamycin analog extracted from patent US 20080171763 A1, Example 1. Rapamycin is a specific mTOR inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 42-(2-Tetrazolyl)rapamycin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 221877-56-1 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C52H79N5O12 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 130 mg/mL (134.55 mM) |
| SMIL | [H][C@]1(C(O[C@@]([C@@H](C[C@H]2C[C@@H](OC)[C@@H](N3N=CN=N3)CC2)C)([H])CC([C@@H](/C=C([C@@H](O)[C@H]4OC)\C)C)=O)=O)N(C(C([C@@]5(O)[C@H](C)CC[C@](C[C@@H](/C(C)=C/C=C/C=C/[C@@H](C)C[C@@H](C)C4=O)OC)([H])O5)=O)=O)CCCC1 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?