Få mere at vide
Fisherbrand™ 40mm PP skruetætning, sort, lukket top, samlet septum
Artikelnummer. 11580605 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11580605 Sort Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11580605
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • 40 mm
  • PP
  • Skruelåg
  • Lukket top
  • Kombinationsforsegling
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE Virginal
Farve Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Opbevaring
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 0.5 mm
Produkttype Skruelåg