Få mere at vide
SHOWA™ 406 dobbelt latexbelagte isolerede koldtvejshandsker
Artikelnummer. 17757607
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17757607 2X-stor
17737607 Medium
17727607 Større
17747607 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17757607 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. 40610XXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5850.00 DKK
    5628.08 DKK / 5 par
    Spare 221.92 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Vandafvisende handsker er designet til at forblive tørre, når de bruges sammen med væsker, mens intelligent akrylisolering beskytter hænderne mod frostgrader ned til -30 °C.
  • Dobbeltdyppet latexbelægning med en ru tekstur for forbedret greb
  • Intelligent akrylisolering beskytter hænderne mod temperaturer ned til -30 °C
  • Isolering hjælper med at reducere sveden inde i handsken for at bevare greb og taktilitet
  • Orange yderside med høj synlighed øger brugersikkerheden i applikationer med svagt lys
  • Sømløs strikkonstruktion for en tætsiddende pasform for at øge varme og fingerfærdighed
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Belagt område Håndflade
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Latex
Farve Hi-vis Orange, Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish Delvist tekstureret
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Nylon, Polyester
Størrelse 2X-stor
Til brug med (applikation) Murstenslægning, udendørs vedligeholdelse, køling og forsendelse/modtagelse
Handske manchet farve Gul
Handske manchet stil Elastisk
Liner materiale Akryl
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 Niveau 1
Serie 406
Tommelfinger stil Lige
Længde (engelsk) 11''