missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SHOWA™ 406 dobbelt latexbelagte isolerede koldtvejshandsker

Vandafvisende handsker er designet til at forblive tørre, når de bruges sammen med væsker, mens intelligent akrylisolering beskytter hænderne mod frostgrader ned til -30 °C.

Brand:  SHOWA™ 406-09XL

5628.08 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.


 Se flere versioner af dette produkt

Produktkode 17747607

  • 5850.00 DKK / 5 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

  • Dobbeltdyppet latexbelægning med en ru tekstur for forbedret greb
  • Intelligent akrylisolering beskytter hænderne mod temperaturer ned til -30 °C
  • Isolering hjælper med at reducere sveden inde i handsken for at bevare greb og taktilitet
  • Orange yderside med høj synlighed øger brugersikkerheden i applikationer med svagt lys
  • Sømløs strikkonstruktion for en tætsiddende pasform for at øge varme og fingerfærdighed
Tekniske data

Tekniske data

ANSI 2
Sømløs strik
Hi-vis Orange, Sort
Delvist tekstureret
Nej
X-Large
Gul
Akryl
406
11''
Håndflade
Latex
ANSI A1
Bestemt
Nylon, Polyester
Murstenslægning, udendørs vedligeholdelse, køling og forsendelse/modtagelse
Elastisk
ANSI/ISEA 105-16 Niveau 1
Lige
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
SHOWA™ 406 dobbelt latexbelagte isolerede koldtvejshandsker > X-Large

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.