Få mere at vide
SHOWA™ 406 dobbelt latexbelagte isolerede koldtvejshandsker
Artikelnummer. 17727607
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17727607 Større
17737607 Medium
17747607 X-Large
17757607 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17727607 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. 40608L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5850.00 DKK
    5628.08 DKK / 5 par
    Spare 221.92 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vandafvisende handsker er designet til at forblive tørre, når de bruges sammen med væsker, mens intelligent akrylisolering beskytter hænderne mod frostgrader ned til -30 °C.
  • Dobbeltdyppet latexbelægning med en ru tekstur for forbedret greb
  • Intelligent akrylisolering beskytter hænderne mod temperaturer ned til -30 °C
  • Isolering hjælper med at reducere sveden inde i handsken for at bevare greb og taktilitet
  • Orange yderside med høj synlighed øger brugersikkerheden i applikationer med svagt lys
  • Sømløs strikkonstruktion for en tætsiddende pasform for at øge varme og fingerfærdighed
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Belagt område Håndflade
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Latex
Farve Hi-vis Orange, Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish Delvist tekstureret
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Nylon, Polyester
Størrelse Større
Til brug med (applikation) Murstenslægning, udendørs vedligeholdelse, køling og forsendelse/modtagelse
Handske manchet farve Gul
Handske manchet stil Elastisk
Liner materiale Akryl
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 Niveau 1
Serie 406
Tommelfinger stil Lige
Længde (engelsk) 11''