Få mere at vide
KGW Isotherm™ 4000mL Dewar-bærekolbe med låg
Artikelnummer. 10067740
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10067740 4 l
1 options
Artikelnummer. 10067740 Leverandør KGW Isotherm™ Leverandørnr. 1224
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 160mm
Til brug med (applikation) Køling af små prøver
Højde (metrisk) Indvendig 310mm
Højde (metrisk) 305mm
Inkluderer Isoleret låg, fastholdt af to fjederclips, håndtag
Kapacitet (metrisk) 4 l
Diameter (metrisk) Indvendig 138 mm
Materiale Borosilikatglas