Få mere at vide
KGW Isotherm™ 4000mL Dewar-bærekolbe med aluminiumsjakke
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 375mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 160mm |
| Kapacitet (metrisk) | 4 l |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 138 mm |
| Til brug med (applikation) | Køling af små prøver, Opbevaring: flydende nitrogen (LN2), tøris (CO2)andre kølemidler |
| Højde (metrisk) Indvendig | 310mm |
| Materiale | Borosilikatglas |