Få mere at vide
Thermo Scientific™ 4000-serien monosized partikler Artikelnummer.: 11849772
Thermo Scientific™ 4000-serien monosized partikler
Artikelnummer. 11849772 Shop alle Thermo Scientific produkter
110μ m, 15ml
Diameter (metrisk):
1.0μ m
1.1μ m
1.3μ m
1.6μ m
1.8μ m
2μ m
2.5μ m
3μ m
4μ m
5μ m
6μ m
7μ m
8μ m
9μ m
10μ m
12μ m
15μ m
20μ m
25μ m
30μ m
40μ m
50μ m
60μ m
70μ m
80μ m
100μ m
110μ m
140μ m
160μ m
200μ m
240μ m
280μ m
300μ m
400μ m
500μ m
550μ m
650μ m
750μ m
1000μ m
Pakningsstørrelse:
15ml
1g
Artikelnummer. 11849772
Brand: Thermo Scientific™ 4311A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Minimer respons fra analytiske systemer til at forme effekter med partikler i en størrelse.
Minimer respons fra analytiske systemer til at forme effekter med Thermo Scientific™ 4000 Series monosized partikler, fremragende til brug med enhver applikation, der kræver en NIST™ sporbar størrelse standard med en meget snæver standardafvigelse.
Funktioner:
  • Partikelkugler bruges i stedet for uregelmæssigt formede partikler.
  • Gennemsnitlige diametre er blevet kalibreret med Thermo Fisher ™Scientific's NIST™ sporbare mikroskopimetoder.
  • Størrelsesfordeling og ensartethed måles ved elektrisk modstandsanalyse eller optisk mikroskopi.
  • 4000 Series partikler fra 1 til 160 μm er fremstillet af polystyren (PS)
  • 4000 Series partikler fra 200 til 1000 μm er fremstillet af polystyren tværbundet med divinylbenzen (PSDVB).
Bestillingsoplysninger:
Produkter fra 1 til μ160 m pakkes som vandige suspensioner i 15 ml flasker med dråbespids, i en optimal koncentration til dispersion, håndtering og fortynding. Diametre på 200 μm og større er pakket som tørre kugler. Pakker er lotnummererede for praktisk teknisk service og support efter salget.
Thermo Fisher Scientific™ har egne ingeniør-, produktions- og metrologifaciliteter for bedre kvalitetskontrol og svar på kundernes behov. Ud over denne serie af polymerstørrelsesstandarder tilbyder vi også kalibreringsstandarder i silica- og glasmaterialer. Spørg vores tekniske serviceafdeling for at få oplysninger om specifikke anvendelser eller andre produktbehov, der ikke er nævnt her.
Inkluderer:
Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST , som omfatter en beskrivelse af kalibreringsmetoden og dens usikkerhed; Tabel over kemiske og fysiske egenskaber; Materialesikkerhedsdatablad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Indeholder spormængder af overfladeaktivt stof for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet
Certificeringer/compliance Hver pakke med standarder indeholder et certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST som omfatter en beskrivelse af kalibreringsmetoden og dens usikkerhed samt en tabel over kemiske og fysiske egenskaber.
Koncentration 2,6 % faststof
Indhold og opbevaring Opbevares i en tæt lukket beholder mellem 4° til 30 °C. Hold flasken oprejst og tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer.
Indhold Polymerpartikler i vand
Oversigt NIST sporbare partikler, der giver kalibrering af laserpartikeltællere
Farve Hvid eller farveløs
Til brug med (applikation) Smal størrelse standardafvigelse applikationer
Materiale Polystyren
Produkttype Partikler, standardstørrelse
Inkluderer Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Mængde 15 mL
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Størrelsesfordeling s = 1.6µm, 1.4% CV
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
Diameter (metrisk) 110μ m
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer250800 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 Artikelnummer4311A
Partinummer264517 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 Artikelnummer4311A
Partinummer264129 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2025 Artikelnummer4311A
Partinummer276286_0127 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/01/2025 Artikelnummer4311A
Partinummer285277_1027 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/01/2025 Artikelnummer4311A
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ 4000-serien monosized partikler >